Description
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Chlorpyrifos |
| CAS | 2921-88-2 |
| CAS Max % | ≤ 100% |
| Beilstein | 1545756 |
| Color | Colorless |
| Melting Point | 42°C to 44°C |
| Synonym | O,O-diethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl) phosphorothioate |
| Molecular Weight (g/mol) | 350.59 g/mol |
| Quantity | 100 mg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?