Learn More
Chlorprothixene, MedChemExpress
Product Code. 16494317
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
200mg
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
16494317 50 mg 50mg
16458206 100 mg 100mg
16421406 200 mg 200mg
16412086 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 16494317 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB0274
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-07-2026
Add to basket
Add to basket
MedChemExpress Chlorprothixene is a dopamine and histamine receptors antagonist with Kis of 18 nM, 2.96 nM, 4.56 nM, 9 nM and 3.75 nM for hD1, hD2, hD3, hD5 and hH1 receptors, respectively. Antipsychotic activity.
Chlorprothixene is a dopamine and histamine receptors antagonist with Kis of 18 nM, 2.96 nM, 4.56 nM, 9 nM and 3.75 nM for hD1, hD2, hD3, hD5 and hH1 receptors, respectively. Antipsychotic activity.
Spécification
Chemical Name or Material Chlorprothixene
Physical Form Solid
CAS 113-59-7
Color Earth Yellow
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H18ClNS
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Solubility Information DMSO : 33.33 mg/mL (105.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CN(C)CC/C=C1C2=C(SC3=C\1C=CC=C3)C=CC(Cl)=C2
Molecular Weight (g/mol) 315.86
Formula Weight 315.86
Percent Purity 99.13%
Grade Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.