Learn More
Chlorobenzene, HPLC Grade, 99.5%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 022922.K2
Quantity 1L
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 11308197
  • 1335.00 NOK / 1 L
 Restricted Item
In Stock
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
108-90-7
112.556
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
7964
chlorobenzene
C6H5Cl
MFCD00000530
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
CHEBI:28097
C1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
108-90-7
1L
Aromatic
C6H5Cl
UN1134
14,2121
Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water.
C1=CC=C(C=C1)Cl
112.556
CHEBI:28097
99.5%
Chlorobenzene
1.106 g/mL
28°C (82°F)
1.524
MFCD00000530
605632
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
chlorobenzene
7964
112.56
HPLC
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.