Learn More
TRAP1 Antibody (3H4-2H6), R&D Systems™
Code produit 18601588 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18601588 25 μg 25µg
18276693 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18601588 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP25934325ug
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TRAP1 Monoclonal specifically detects TRAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen TRAP1
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 3H4-2H6
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Formulation PBS (pH 7.4), 50% glycerol with 0.09% Sodium Azide
Gene Alias HSP 75, HSP75TNFR-associated protein 1, HSP90Lheat shock protein 75 kDa, mitochondrial, TNF receptor-associated protein 1, TRAP-1, tumor necrosis factor type 1 receptor associated protein, Tumor necrosis factor type 1 receptor-associated protein
Gene Symbols TRAP1
Host Species Mouse
Immunogen Purified recombinant TRAP1
Purification Method Protein G purified
Quantity 25 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Membrane Trafficking and Chaperones, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10131
Test Specificity Detects 75kDa.
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Product Line Novus
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.