Learn More
Chlorendic Anhydride, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Chlorendic Anhydride |
| CAS | 115-27-5 |
| Molecular Formula | C9H2Cl6O3 |
| Quantity | 500 g |
| Synonym | 4,5,6,7,8,8-Hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-bicyclo[2.2.1]heptene-2,3-dicarboxylic Anhydride, 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic Anhydride, 1,4,5,6,7,7-Hexachlorobicyclo[2.2.1]-5-heptene-2,3-dicarboxylic Acid Anhydride, 1,4,5,6,7,7-Hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic Anhydride, 2,3-Dicarboxy-1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene Anhydride, 3,4,5,6,7,7-Hexachloro-1,2,3,6-tetrahydro-3,6-endo-methylenephthalic Anhydride, Chloran 542, Chlorendic Anhydride, HET Anhydride, Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic Anhydride, Hexachloroendomethylene Tetrahydrophthalic Anhydride, Kayahard CLA, NSC 22229, endo-1,4,5,6,7,7-Hexachloro-1,2,3,4-tetrahydro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic Acid Anhydride |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H2Cl6O3/c10-3-4(11)8(13)2-1(5(16)18-6(2)17)7(3,12)9(8,14)15/h1-2H |
| SMILES | ClC1=C(Cl)C2(Cl)C3C(C(=O)OC3=O)C1(Cl)C2(Cl)Cl |
| IUPAC Name | 1,7,8,9,10,10-hexachloro-4-oxatricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-ene-3,5-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 370.83 |
| Formula Weight | 367.8135 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?