Learn More
Chlordiazepoxide, Mikromol
Description
Chlordiazepoxide, Mikromol
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Chlordiazepoxide |
| CAS | 58-25-3 |
| Analyte or Component Names | Chlordiazepoxide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C16 H14 Cl N3 O |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 7-chloro-N-methyl-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepin-2-amine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 4-oxide, Abboxide, Balance, Balance (pharmaceutical), CDO, Chlordiazepoxid, Chlordiazepoxide, Chlorodiazepoxide, Chlozepid, Clopoxide, Control, Decacil, Eden, Elenium, Helogaphen, Ifibrium, Kalmocaps, Librelease, Librinin, Libritabs, Menrium, Mesural, Methaminodiazepoxide, Mildmen, Multum, Napoton, Psicosan, Radepur, Risolid, Silibrin, Tropium, Viopsicol |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H14ClN3O/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19) |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=[N+]([O-])C1)c3ccccc3 |
| Show More |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?