Learn More
Chloral hydrate, 98.5%
Product Code. 10013000 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
50 g
500 g
2.5 kg
Unit Size:
2.5kg
500g
50g
Product Code. 10013000
Brand: Thermo Scientific Acros 232470500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 302-17-0 | C2H3Cl3O2 | 165.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 302-17-0
Molecular Formula C2H3Cl3O2
Molecular Weight (g/mol) 165.39
MDL Number MFCD00044479
InChI Key RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2,2,2-trichloroethane-1,1-diol
SMILES OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Melting Point 57.0°C
Boiling Point 97.0°C
Assay Percent Range 98.5%
Packaging Glass bottle
Linear Formula Cl3CCH(OH)2
Quantity 50 g
Merck Index 15, 2071
Solubility Information Solubility aq. soln.: 660 g/100 mL. Other solubilities: soluble in chloroform, alcohol and ether, freely soluble in acetone and methyl ethyl ketone, sparingly soluble in petroleum ether, benzene,, carbon tetrachloride, toluene and turpentine
Formula Weight 165.4
Chemical Name or Material Chloral hydrate
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloral hydrate
Signalord
  • Danger
Riskkategorier
  • Acute toxicity Category 3
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Faroangivelser
  • H301-Toxic if swallowed.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.