Learn More
Chicken IgY Mouse anti-Chicken, HRP, Clone: 1E12G2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech HRP-67405-100UL
Product Code. 17581786
  • 2229.33 NOK / 100µL
Description
The Chicken IgY antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a peptide of chicken Chicken IgY. This antibody recognizes chicken antigen. The Chicken IgY antibody has been validated for the following applications: analysis. This antibody is hrp.
Specifications
Specifications
Chicken IgY
1E12G2
HRP
100 μL
Chicken
Monoclonal
2000 μg/mL
Mouse
Primary
IgG2a
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt