Learn More
Cetyl alcohol, ∽99%, MP Biomedicals™
Code produit 11423250 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11423250 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11423250 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210130980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    807.00 NOK
    767.88 NOK / 100g
    Save 39.12 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Versatile fatty alcohol used as an opacifier, emollient, emulsifier, or thickening agent in cosmetic and industrial applications.
Spécification
CAS 36653-82-4
Color White
Assay Percent Range ∽99%
Molecular Formula C16H34O
MDL Number MFCD00004760
Quantity 100 g
Synonym 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
InChI Key BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC Name hexadecan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 242.45
PubChem CID 2682
ChEBI CHEBI:16125
Formula Weight 242.44
Percent Purity ≥90%
Grade Not Available
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material Cetyl alcohol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.