Learn More
Cerium(IV) and Perchloric acid, Etchant Solution, Ce(IV) concentration 0.30N, Thermo Scientific™
Product Code. p-7051848
Click to view available options
Quantity:
1 L
4 L
Unit Size:
1 L
4 L
Product Code. 11329767
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042109.K2
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Higher concentration etchant solution than 0.22N for faster etching
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
MDL Number MFCD01866051
Specifications
Physical Form Liquid
Quantity 1 L
UN Number UN3093
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ce(IV) concentration 0.30N
Chemical Name or Material Cerium(IV) and Perchloric acid, Etchant Solution
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.