Learn More
Cerium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO)
Código de producto. p-7051514
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10g
50g
Código de producto. Quantity unitSize
11364108 10 g 10g
11374108 50 g 50g
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11364108
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 041408.09
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For vacuum deposition | CAS: 7758-88-5 | CeF3 | 197.111 g/mol
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7758-88-5
Molecular Formula CeF3
Molecular Weight (g/mol) 197.111
MDL Number MFCD00010932
InChI Key QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium fluoride, cerous fluoride, cerium 3+ trifluoride, cerium fluorure french, unii-1gct2g09an, cerium +3 cation trifluoride, 1gct2g09an, cerium fluorure, acmc-20alhs
PubChem CID 24457
IUPAC Name cerium(3+);trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Ce+3]
Especificaciones
Boiling Point ∼2300°C
Melting Point 1460°C
Physical Form Pieces
Quantity 10 g
Merck Index 14,1998
Formula Weight 197.12
Percent Purity 99.9%
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Density 6.16 g/mL
Assay (REO)
Chemical Name or Material Cerium(III) fluoride, Anhydrous
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.