missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CENPN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 16751-1-AP-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The centromere is a specialized chromatin domain, present throughout the cell cycle, that acts as a platform on which the transient assembly of the kinetochore occurs during mitosis. All active centromeres are characterized by the presence of long arrays of nucleosomes in which CENPA (MIM 117139) replaces histone H3 (see MIM 601128). CENPN is an additional factor required for centromere assembly.Specifica
| CENPN | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| CENPN | |
| BM039, C16orf60, CENP N, CENPN, centromere protein N, ICEN32 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 361416, 55839, 72155 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.29 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q5U2W4, Q96H22, Q9CZW2 | |
| Cenpn | |
| CENPN Fusion Protein Ag10219 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto