Learn More
Cefoperazone sodium salt, Thermo Scientific™
Cefoperazone sodium salt, CAS # 62893-20-3, is the sodium salt form of cefoperazone. It is a semi-synthetic, broad-spectrum, and third-generation cephalosporin compound with antibiotic and bactericidal activities.
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J65185.14
Quantity 25g
 View more versions of this product
Product Code. 15426779
  • 9105.00 NOK / 25g
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Cefoperazone sodium salt is a semi-synthetic, broad-spectrum, third-generation cephalosporin compound with antibiotic and bactericidal activities
• This compound can inhibit bacterial cell wall synthesis by inactivating penicillin-binding proteins and consequently interfering with the final transpeptidation step required for cross-linking peptidoglycan units, an important component of bacterial cell walls. This leads to a reduction in cell wall stability, causing cell lysis
Application
• Cefoperazone sodium salt exhibits activity against β-lactamase resistant microorganisms
• This compound is also used for studying the expression, binding, and inhibition of penicillin-binding proteins
• Cefoperazone is active in vitro against most gram-positive and gram-negative bacteria, including β-lactamase strains
• This compound has the ability to inhibit ∝-antitrypsin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
62893-20-3
670.672
IHWPDDMUNKOOFD-BYLXUVCXSA-N
131673981
[HH].CCN1CCN(C(=O)C1=O)C(=O)NC(C2=CC=C(C=C2)O)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(=C(CS4)CSC5=NN=NN5C)C(=O)O.[Na]
C25H29N9NaO8S2
MFCD07793331
Cefobid sodium salt; Cefazone sodium salt
(6R,7R)-7-[[(2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium
Spezifikation
62893-20-3
25g
MFCD07793331
14,1930
Soluble in water; Slightly soluble in alcohol.
[HH].CCN1CCN(C(=O)C1=O)C(=O)NC(C2=CC=C(C=C2)O)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(=C(CS4)CSC5=NN=NN5C)C(=O)O.[Na]
670.672
667.65
White
C25H29N9NaO8S2
4902135
Cefobid sodium salt; Cefazone sodium salt
IHWPDDMUNKOOFD-BYLXUVCXSA-N
(6R,7R)-7-[[(2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium
131673981
Cefoperazone sodium salt
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt