Learn More
Cefazolin 3-Acetyloxy, TRC
Product Code. 30010217
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30010217 10 mg 10mg
30010018 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010217 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC46734010MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32510-61-5
Molecular Formula C13H14N6O6S
Molecular Weight (g/mol) 382.35
Synonym (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[[2-(1H-tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-(1H-Tetrazol-1-acetamido)cephalosporanic acid, N-(Tetrazolylacetyl)-7-aminocephalosporin
IUPAC Name (6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cn3cnnn3)C2=O)C(=O)O
Spezifikation
Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H14N6O6S/c1-6(20)25-3-7-4-26-12-9(11(22)19(12)10(7)13(23)24)15-8(21)2-18-5-14-16-17-18/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,15,21)(H,23,24)/t9-,12-/m1/s1
Formula Weight 382.0696
Chemical Name or Material Cefazolin 3-Acetyloxy