Learn More
Safety First Aid Cederroth 4 in 1 Bloodstopper - Dressing and Bandage
Beschreibung
- Cederroth Large Bloodstopper dressing has a medical grade thick absorbent pad 14 x 23 cm with long stretchy bandage to aid in securing the dressing over a wound.
- Can be secured using pins, tape or tying the ends of the stretchy bandage.
- Designed as dressing to apply to bleeding wound prior to arrival of professional help and stem bleeding while patient is en route to hospital.
- Comes sealed and sterile in a convenient pouch and the sterility date is clearly marked on the pouch.
- Fits into the Cederroth First Aid Panel and Mini Panel.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Fabric |
| Product Type | Wound Measuring Device |
| Sterility | Sterile |
| Size | Large |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?