missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific™ Cecropin A (1-8)-Melittin (1-18)Amide

Produktkod. p-5384627
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.5 mg
1 mg
Förpackningsstorlek
0.5mg
1mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15498319

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ J66814.!D

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For cellular and molecular biology applications

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Purification Method HPLC
Content And Storage -30°C to -10°C
Format Lyophilized Powder
Molecular Weight (g/mol) 2794.50
Product Type Cecropin A (1-8)-Melittin (1-18) amide
Quantity 0.5 mg
Regulatory Status RUO - research use only
Sequence Lys-Trp-Lys-Leu-Phe-Lys-Lys-Ile-Gly-Ile-Gly-Ala-Val-Leu-Lys-Val-Leu-Thr-Thr-Gly-Leu-Pro-Ala-Leu-Ile-Ser-NH2

For Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.