Learn More
CD83 Antibody (HB15e) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB1774JF585
Product Code. 30171841
  • 7855.00 NOK / 0.50mL
Description
CD83 Monoclonal antibody specifically detects CD83 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD83
Monoclonal
Janelia Fluor 585
B-cell activation protein, BL11CD83 antigen, CD83 antigen (activated B lymphocytes, immunoglobulin superfamily), CD83 molecule, Cell surface protein HB15, cell-surface glycoprotein, HB15hCD83
COS-7 African green monkey SV40 transformed kidney fibroblast-like cells transfected with human CD83
0.5 mL
Dendritic Cell Markers
9308
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
HB15e
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado