Learn More
CD5 Antibody (rC5/6976), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
2300.00 NOK - 4575.00 NOK
Specifications
Antigen CD5
Clone rC5/6976
Concentration 0.2 mg/ml
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18651624
View Documents Promotion Details
Novus Biologicals
NBP3-20416-100ug
100 μg
4575.00 NOK
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
18634385
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-20416-20ug
20 μg
2300.00 NOK
20µg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
CD5
0.2 mg/ml
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Phospho Specific
10mM PBS with 0.05% BSA
921
IgG1 κ
Protein A or G purified
rC5/6976
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1
Recombinant human protein fragment corresponding to CD5 extracellular domain
Primary
Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato