Learn More
CD39 Monoclonal Antibody (eBioA1 (A1)), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience™, Invitrogen™
Beschreibung
CD39 cell surface antigen is a 70-100kD molecule expressed on peripheral blood B cells, monocytes, T cell clones, and also weakly expressed on granulocytes. CD39 has intrinsic ecto-ATPase activity. Expression of CD39 is induced on T cells and increased on B cells as a late activation antigen.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD39 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | eBioA1 (A1) |
| Concentration | 5 μL/Test |
| Conjugate | NovaFluor Blue 660-120S |
| Formulation | PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 |
| Gene | ENTPD1 |
| Gene Accession No. | P49961 |
| Gene Alias | 2610206B08Rik; AA408691; ATPDase; Cd39; CD39 antigen; DKFZp686D194; DKFZp686I093; ecto-apyrase; Ecto-ATP diphosphohydrolase 1; ecto-ATPase 1; ecto-ATPDase 1; Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1; ENTPD1; FLJ40921; FLJ40959; Lymphoid cell activation antigen; NTPDase 1; NTPDase-1; SPG64 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?