Learn More
CD300LG Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Specifications
Antigen CD300LG
Concentration 0.31 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16854594
View Documents
Proteintech
15426-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16844594
View Documents
Proteintech
15426-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
CD300g receptor which may mediate L-selectin-dependent lymphocyte rollings. Binds SELL in a calcium dependent manner. Binds lymphocyte.
Specifications
Specifications
CD300LG
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human
Q6UXG3
146894
CD300LG Fusion Protein Ag8075
Primary
-20°C
CD300LG
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CD300LG, CLM 9, CLM9, CMRF35 like molecule 9, NEPMUCIN, TREM 4, TREM4
CD300LG
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.