Learn More
CD21 Monoclonal Antibody (OTI10C2), TrueMAB™, OriGene
Description
Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
CD21 Monoclonal antibody specifically detects CD21 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | CD21 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI10C2 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | CR2 |
| Gene Accession No. | P20023 |
| Gene Alias | C3b/C4b receptor; C3-binding protein; C3BR; C3DR; C4BR; CD21; CD35; CD35 antigen; cell surface receptor for C3d; complement C3b/C4b receptor 1 (Knops blood group); complement C3d receptor; Complement C3d receptor (C3DR); complement C3d receptor 2; complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group); complement component (3d/Epstein Barr virus) receptor 2; complement component 3b/4b receptor 1 (Knops blood group); complement component 3d receptor 2; complement component receptor 2; complement receptor 1 long isoform; complement receptor 2; complement receptor type 1; complement receptor type 1-like protein; complement receptor type 2; Complement Receptor type 2 (CR2); CR; CR1; Cr-1; CR1-L; Cr2; Cr-2; CVID7; EBV receptor; EBV-R; Epstein-Barr virus receptor; EVBR; expressed in B lymphocytes; KN; Knops blood group antigen; LOW QUALITY PROTEIN: complement receptor type 1; SLEB9 |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?