Beschreibung
CD200/OX2 Monoclonal specifically detects CD200/OX2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD200/OX2 |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OX-104 |
| Concentration | 1.0 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Flow Cytometry 1 to 4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500 |
| Gene Accession No. | P41217 |
| Gene Alias | antigen identified by monoclonal MRC OX-2, CD200 antigenMOX1, CD200 molecule, MOX2MRC, MRC OX-2 antigen, OX-2, OX-2 membrane glycoprotein |
| Gene Symbols | CD200 |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?