Learn More
Descrizione
CD163 Monoclonal antibody specifically detects CD163 in Human,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigen | CD163 |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL10652 |
| Conjugate | Alexa Fluor 405 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CD_antigen: CD163, CD163, CD163 molecule, Hemoglobin scavenger receptor, M130, macrophage-associated antigen, MM130, SCARI1, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, sCD163, Soluble CD163 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q86VB7, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?