Learn More
CD151 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 10418-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16866793
  • 1747.21 NOK / 20µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The protein encoded by this gene is a member of the transmembrane 4 superfamily, also known as the tetraspanin family. Most of these members are cell-surface proteins that are characterized by the presence of four hydrophobic domains. The proteins mediate signal transduction events that play a role in the regulation of cell development, activation, growth and motility. This encoded protein is a cell surface glycoprotein that is known to complex with integrins and other transmembrane 4 superfamily proteins. It is involved in cellular processes including cell adhesion and may regulate integrin trafficking and/or function. This protein enhances cell motility, invasion and metastasis of cancer cells. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode the same protein have been described for this gene.
Spécification
Spécification
CD151
Polyclonal
Unconjugated
CD151
CD151, CD151 antigen, GP27, Membrane glycoprotein SFA 1, MER2, PETA 3, RAPH, SFA1, Tetraspanin 24, Tspan 24, TSPAN24
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
12476, 64315, 977
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O35566, P48509, Q9QZA6
Cd151
CD151 Fusion Protein Ag0341
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis