Description
CD117/c-kit Monoclonal antibody specifically detects CD117/c-kit in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | CD117/c-kit |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL1656 |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1 μg/mL |
| Formulation | Lyophilized in 5% Trehalose. |
| Gene Alias | CD117, CD117 antigen, ckit, C-Kit, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, PBT, piebald trait, Proto-oncogene c-Kit, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit, SCFRmast/stem cell growth factor receptor, soluble KIT variant 1, Tyrosine-protein kinase Kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein |
| Host Species | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?