Description
CCL3/CCL4 Monoclonal antibody specifically detects CCL3/CCL4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Specifications
Specifications
| Antigen | CCL3/CCL4 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 93342 |
| Conjugate | PerCP |
| Dilution | Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | C-C motif chemokine;C-C motif chemokine 3;G0S19-1;LD78ALPHA;MIP1A;MIP-1-alpha;SCYA3 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | E. coli-derived recombinant human CCL3/MIP-1 alpha , Ala27-Ala92, Accession # P10147 |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?