Learn More
CCL25/TECK Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Specifications
Antigen CCL25/TECK
Concentration 0.29 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
16803875
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
25285-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16893865
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
25285-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
Chemokines are likely to play an important role in regulating the trafficking of developing T cells within the thymus. Chemokine C-C thymus expressed chemokine (TECK), also designated chemokine ligand 25 (CCL25), small induc-ible cytokine A25, chemokine b-15 or CK b-15, is expressed predomitly in thymic dendritic cells, thymic epithelial cells and in the small intestine. TECK, a CCR9 ligand, has suppressive activity against immature subsets of myeloid progenitors which have been stimulated to proliferate by multiple growth factors. TECK delivers signals through CCR9, which is important for the nav-igation of developing thymocytes. Bone marrow pre-pro-B cells and cells capable of generating pro-B colonies in the presence of interleukin-7 and Flt-3 ligand migrate to TECK, a response lost in later stages of B cell development.
Spezifikation
Spezifikation
CCL25/TECK
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
O15444
6370
CCL25/TECK Fusion Protein Ag17994
Primary
-20°C
CCL25
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C C motif chemokine 25, CCL25, Chemokine TECK, Ckb15, SCYA25, Small inducible cytokine A25, TECK, Thymus expressed chemokine
CCL25
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt