Learn More
CCL2/JE/MCP-1 Antibody (24822), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Product Code. 18671650 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18671650 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18671650 Supplier Novus Biologicals Supplier No. FAB279X
Mouse Monoclonal Antibody
CCL2/JE/MCP-1 Monoclonal antibody specifically detects CCL2/JE/MCP-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen CCL2/JE/MCP-1
Applications Western Blot, Neutralization
Classification Monoclonal
Clone 24822
Conjugate Alexa Fluor 532
Dilution Western Blot, Neutralization
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias C-C motif chemokine ligand 2, CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCAF, Mcp1, Mcp-1, SCYA2, SMC-CF
Host Species Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human CCL2/JE/MCP-1
Purification Method Protein A or G purified from ascites
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6347
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.