Få mere at vide
Få mere at vide
HUBER CC-212B Heating Bath Circulator
Klik for at se tilgængelige muligheder
Height (Metric):
375 mm
Pakningsstørrelse:
Each
Beskrivelse
CC-212B with controller 'Pilot ONE'
- Heating Bath
- Temperature range: (-30) 25°C to 200°C
- Heating capacity: 1,5-2,1 kW
- Pressure pump max.: 27L/min / 0.7bar
- Suction pump max.: 22L/min / 0.4bar
- Bath volume: 12L
- Power supply: 200V-240V 1∼/2∼ 50/60Hz
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | Safety class III/FL (DIN 12876) |
| Temperature Range | 25°C to 200°C |
| Type | Heating Circulation Bath |
| Heating Capacity | 1.5-2.1 kW |
| Model | CC-212 B |
| Temperature Stability | ±0.02°C |
| Width (Metric) | 350 mm |
| Height (Metric) | 375 mm |
| Electrical Requirements | 200 V-240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz |
| Voltage | 200/230 V |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion