Description
Cbl-c Monoclonal specifically detects Cbl-c in Human samples. It is validated for ELISA.
Specifications
Specifications
| Antigen | Cbl-c |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 01 |
| Conjugate | HRP |
| Dilution | ELISA |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence c, Cas-Br-M (murine) ectropic retroviral transforming sequence c, CBL3, CBL-3, CBL-SL, RING finger protein 57, RNF57SH3-binding protein CBL-3, SH3-binding protein CBL-C, signal transduction protein CBL-C |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Cbl-c (AAH28915.1; Met1-Ala474). |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?