Learn More
Catechol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H |
| Formula Weight | 110.0368 |
| Chemical Name or Material | Catechol |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?