Learn More
CASK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 55277-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16816775
  • 1710.33 NOK / 20µL
Beschreibung
Beschreibung
This antibody can recognize all the isoform of CASK.
This gene encodes a calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase. The encoded protein is a MAGUK (membrane-associated guanylate kinase) protein family member. These proteins are scaffold proteins and the encoded protein is located at synapses in the brain. Mutations in this gene are associated with FG syndrome 4, mental retardation and microcephaly with pontine and cerebellar hypoplasia, and a form of X-linked mental retardation. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
CASK
Polyclonal
Unconjugated
CASK
CAGH39, CASK, CMG, FGS4, hCASK, LIN2, MICPCH, Protein lin 2 homolog, TNRC8
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
12361, 29647, 8573
-20°C
Liquid
Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O14936, O70589, Q62915
Cask
Peptide
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt