Learn More
Carmine, MP Biomedicals™
Product Code. 11497972 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11497972 5 g 5g
11407982 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11497972 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215263405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    859.00 NOK
    817.41 NOK / 5g
    Save 41.59 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1390-65-4
Molecular Formula C22H20O13
Molecular Weight (g/mol) 492.39
MDL Number MFCD00167028
InChI Key DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYNA-N
Synonym Carminic acid, Cochineal, Natural Red 4, Nacarat
PubChem CID 25113282
IUPAC Name 3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-7-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C(C3OC(CO)C(O)C(O)C3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
Spécification
Color Pink to Red
Quantity 5 g
Physical Form Powder
Formula Weight 1150.87
Chemical Name or Material Carmine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.