Learn More
Carbon black, acetylene, 50% compressed, 99.9+%
Código de producto. p-4408792
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 g
1 kg
3 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
250g
3kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11354687
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 039724.30
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Form:S.A. 75m2/g, Bulk density 80-120g/L | CAS: 1333-86-4 | C | 12.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1333-86-4
Molecular Formula C
Molecular Weight (g/mol) 12.01
MDL Number MFCD00133992
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Color Black
Density Bulk density 80 to 120g/L
Odor Odorless
Quantity 250 g
UN Number UN1325
Percent Purity ≥99.9%
Chemical Name or Material Carbon black, acetylene, 50% compressed
What do the "50% compressed" and "100% compressed" designations mean in the description for Carbon black, acetylene?
The designation of compression is a generic description of density via mechanical compression of Carbon black when manufactured. Carbon black, acetylene is difficult to densify due to its high structure and the production process. As a result, compression is used to press air out of the powder and allow the density to be recorded. Based on the percentage of compression (50% or 100%), the density can be recorded and used to generate a higher-than-normal density:
  • Carbon black, acetylene, 100% compressed (Cat. No. 045527.xx) has a density of 135-160 g/L
  • Carbon black, acetylene, 50% compressed, 99.9+% (Cat. No. 039724.xx) has a density of 90-121 g/L
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado