Learn More
Carbidopa monohydrate, 99%
Codice prodotto. 15698705 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15698705 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15698705 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 461010010
ChemsChrom Mega Deals
Use promo code 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 38821-49-7 | C10H14N2O4·H2O | 244.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 38821-49-7
Loss on Drying 6.9% to 7.9% (1 g, 105°C)
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98.5% min. (HPLC)
Packaging Glass Bottle
Molecular Formula C10H14N2O4·H2O
Quantity 1 g
Synonym 3-3,4-dihydroxyphenyl-2-hydrazinyl-2-methylpropanoic acid hydrate, +-2-3,4-dihydroxybenzyl-2-hydrazinopropionic acid monohydrate, 3-3,4-bis oxidanyl phenyl-2-diazanyl-2-methyl-propanoic acid hydrate
InChI Key QTAOMKOIBXZKND-PPHPATTJSA-N
SMILES CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)(C(=O)O)NN.O
IUPAC Name (2S)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropanoic acid;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 244.25
PubChem CID 38101
ChEBI CHEBI:3395
Formula Weight 244.25
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material Carbidopa monohydrate
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbidopa monohydrate
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Causes serious eye irritation.
Consigli di prudenza
  • P264-Wash face, hands and anyexposed skin thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbidopa
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.