Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Fume Hood |
| Lighting Type | Compact Tubular Fluorescent |
| Material | Steel, Polyester |
| Product Line | Captair Flex |
| Amperage | 4.8 A |
| Certifications/Compliance | AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998 |
| Depth (English) | 31.5 in. |
| Depth (Metric) | 800.1 mm |
| Flow Rate | 405 cfm |
| For Use With (Application) | For personal protection during handlings of liquid, gaseous and solid chemicals |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?