Läs mer
CAPSO, 0.2M buffer soln., pH 9.5, Thermo Scientific™
Produktkod. 15425509
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
15425509 250 mL 250mL
15415509 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15425509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63242.AK
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 102601-34-3
Concentration 0.2 M
pH 9.5
Physical Form Liquid
Quantity 250 mL
Molecular Formula C9H12NO4S
Odor Odorless
MDL Number MFCD00070063
InChI Key CLEVULOKVPBHCU-VIFPVBQESA-M
SMILES O[C@@H](CNC1=CC=CC=C1)CS([O-])(=O)=O
IUPAC Name (2S)-2-hydroxy-3-(phenylamino)propane-1-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 230.26
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.