Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Flip-Top Polypropylene Containers with Lock Seal
Beskrivning
Thermo Scientific™ Flip-Top Polypropylene Containers with Lock Seal feature a locking tab on the lid to prevent accidental opening during handling and transport.
Features:
- Ideal for collecting, transporting and storing a wide range of liquids and solids
- 100% FDA-approved food grade polypropylene
- Aseptic, airtight and leak-resistant
- Permanent hinged lid for easy opening with one hand
- Nonsterile
- Available in capacities ranging from 1.5 to 10 oz. (45 to 296 mL)
Recommended for:
Use for food and beverage testing, veterinary applications, environmental sampling, general packaging and storage.
Specifikationer
Specifikationer
| Description | 4 oz.; High profile; Natural |
| Diameter (Metric) Inner | 43 mm |
| Color | Natural |
| Material | Polypropylene |
| Sterility | Non-sterile |
| Volume (Metric) | 118 mL |
| No. per Case | 250 |
| Style | High Profile |
| Volume (English) | 4 oz. |
| Closure Type | Lock Seal, Flip Top |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?