Learn More
Hirschmann™ Capillary Tubes, Both Ends Open
Product Code. 10314991
Click to view available options
Length (Metric) Tube:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (Metric) Inner:
0.95 mm
1.15 mm
1.30 mm
1.55 mm
Unit Size:
Pack of 1000
Product Code. 10314991
Brand: Hirschmann™ 9201770
Excellent for working with small samples in the laboratory. Can be utilized for a wide range of scientific and medical applications.
  • Both ends open
  • Available in a wide range of diameters/lengths
Specifications
Product Type Capillary Tubes, Both Ends Open
Diameter (Metric) Inner 1.30 mm
Length (Metric) Tube 70 mm
Quantity 10 x 100/Pk.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis