Learn More
Hirschmann™ Capillary Tubes, Both Ends Open
Product Code. 10121771
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (Metric) Outer:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
2.35 mm
Unit Size:
Pack of 1000
Product Code. Length (Metric) Diameter (Metric) Outer unitSize
10121771 90 mm 1 mm Pack of 1000
13270480 100 mm 1.35 mm Pack of 1000
10411371 100 mm 1.55 mm Pack of 1000
11886993 100 mm 1 mm Pack of 1000
10528201 120 mm 1.35 mm Pack of 1000
10537831 120 mm 1 mm Pack of 1000
10525792 150 mm 1 mm Pack of 1000
10054021 70 mm 1.55 mm Pack of 1000
13280480 75 mm 1.35 mm Pack of 1000
15519035 80 mm 1.35 mm Pack of 1000
13200490 80 mm 1.55 mm Pack of 1000
10309901 80 mm 1 mm Pack of 1000
13210490 90 mm 1.55 mm Pack of 1000
10325421 75 mm 1 mm Pack of 1000
10339711 150 mm 1.55 mm Pack of 1000
10567261 150 mm 1.35 mm Pack of 1000
10263291 70 mm 1 mm Pack of 1000
10597441 80 mm 2.35 mm Pack of 1000
18 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10121771
Marke: Hirschmann™ 9201090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Excellent for working with small samples in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Capillary Tubes, Both Ends Open can be utilized for a wide range of scientific and medical applications.
  • Both ends open
  • Available in a wide range of diameters/lengths
Spezifikation
Diameter (Metric) Inner 0.8 mm
Diameter (Metric) Outer 1 mm
Tube Style Both ends open
Length (Metric) 90 mm
Type Capillary Tube