Learn More
Paragon Scientific™ Cannon-Fenske Opaque Viscometer for Transparent and Opaque Liquids (UKAS ISO 17025 certified)
Product Code. 15929969
Click to view available options
Viscosity Range:
0.4 to 2 cSt
0.8 to 4 cSt
1.6 to 8 cSt
10,000 to 50,000 cSt
100 to 500 cSt
1600 to 8000 cSt
20 to 100 cSt
20,000 to 100,000 cSt
240 to 1200 cSt
3 to 15 cSt
4000 to 20,000 cSt
50 to 100 cSt
500 to 2500 cSt
7 to 35 cSt
Unit Size:
Each
Product Code. 15929969
Brand: Paragon Scientific™ CFO03UKC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For the determination of kinematic viscosity of transparent and opaque Newtonian liquids according to ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1. Low viscosity aids dissipation of air bubbles which can lead to detection problems in automatic systems and optimize bath stability and uniformity.
  • High Quality glass capillary viscometer
  • Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
  • Supplied with full UKAS ISO 17025 calibration
Specifica
Viscosity Range 1.6 to 8 cSt
Calibrated Yes
Approximate Constant 0.008
ASTM Numbers D 445, D 446
Certifications/Compliance ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1
Includes UKAS ISO 17025 calibration
Size 75
8 week lead-time
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato