Learn More
Novus Biologicals™ Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Antibody (nimacimab) - Humanized, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Monoclonal antibody specifically detects Cannabinoid R1/CB1/CNR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifications
Specifications
| Antigen | Cannabinoid R1/CB1/CNR1 |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | nimacimab |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| Gene Accession No. | Q96F85 |
| Gene Alias | CANN6CB1R, cannabinoid receptor 1 (brain), CB1A, CB1K5, CB-RCB1cannabinoid receptor 1, central cannabinoid receptor, CNR |
| Host Species | Human |
| Immunogen | CB1/ CNR1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?