Få mere at vide
Få mere at vide
Novacyt - Microgen Bioproducts Campylobacter Latex Agglutination Test
Shop alle Novacyt Group produkterBeskrivelse
- Able to detect the presence of Campylobacter spp. in clinical and food samples.
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | ISO13485 ISO9001 |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Control Sets | F46c Positive Control - 1.0 mL |
| CE Marker | No |
| Clia Complexity | Non-waived |
| Detectable Analytes | C. jejuni Antibodies |
| Format | 4 Bottles (2.5 mL, 2.5 mL, 1.0 mL, 5.0 mL) |
| Sample Type | Animal, avian, food or environmental origin |
| Sensitivity | 0.986 |
| Type | Latex Agglutination Test |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?