Learn More
Camptothecin 97% MP Biomedicals
Product Code. 11465811 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
50 mg
250 mg
Unit Size:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11465811 250 mg 250mg
11435811 25 mg 25mg
11445811 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11465811 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215973283
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5500.00 NOK
    5238.91 NOK / 250mg
    Save 261.09 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Identificadores de productos químicos
CAS 3-4-7689
Molecular Formula C20H16N2O4
Molecular Weight (g/mol) 348.36
MDL Number MFCD00081076
InChI Key VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
Synonym camptothecin, camptothecine, s-+-camptothecin, campathecin, +-camptothecine, d-camptothecin, 20 s-camptothecine, +-camptothecin, 21,22-secocamptothecin-21-oic acid lactone, s-camptothecin
PubChem CID 24360
ChEBI CHEBI:27656
SMILES CCC1(C2=C(COC1=O)C(=O)N3CC4=CC5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)O
Especificaciones
Color Yellow
Density 1.51g/cm3
Assay Percent Range >97%
Quantity 250 mg
Formula Weight 348.3
Physical Form Solid
Chemical Name or Material Camptothecin
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.