Learn More
Beskrivning
Calnexin Monoclonal antibody specifically detects Calnexin in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Calnexin |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | S07-2B1 |
| Concentration | 0.3 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Gene Alias | calnexin, CNX, IP90FLJ26570, Major histocompatibility complex class I antigen-binding protein p88, P90 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide of human Calnexin (Uniprot # P27824) |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?