Learn More
Brady™ Calibration Write-on Labels
Code produit. 17122695 Tous les produits Brady Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Green on White
missing translation for 'unitSize':
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Color missing translation for 'unitSize'
17122695 Green on White Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17122695 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 149350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1895.00 NOK
    1764.45 NOK / Pack of 1
    Save 130.55 NOK
    6% Off
Afficher toutes les promotions
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Write-on inspection and calibration labels are made of a durable and economical vinyl cloth that can be repositioned with ease.
  • Record critical information at the time of application
  • Brady™ B-500 Repositionable Vinyl Cloth holds tightly to surfaces but allows item to be repositioned with ease if necessary
  • Excellent flexibility for wrapping around curved surfaces
  • Withstands moderate heat, oil, water and dirt
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Adhesive Type Repositionable Rubber
Coating None
Color Green on White
Finish Matte
Format Label
Material Vinyl Cloth
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Inventory and Inspection Labeling, General Identification, Safety Identification
Labels per Sheet 14
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
No. per Pack 350 Labels/Box
Quantity 350 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Thickness (English) 8.8 mil
Thickness (Metric) 0.224 mm
Dimensions (L x W) 15.88 x 38.1 mm
Length (English) 0.625 in.
Width (English) 1.5 in.
Width (Metric) 38.1 mm
Height (English) 0.625 in.
Height (Metric) 15.9 mm
Alternate Part Number WO-10-PK
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.