Learn More
Draeger Calibration Gas, Sulfur Dioxide in Nitrogen
Codice prodotto. 15987785
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric) Gas:
58 L
missing translation for 'unitSize'
60 L
Codice prodotto. Volume (Metric) Gas unitSize
15987785 58 L 60 L
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15987785
missing translation for 'mfr': Draeger 6810645
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Single gas, sulfur dioxide SO2 in nitrogen 10ppm supplied in a non-refillable cylinder.
  • Non-refillable cylinder
  • Cylinders are small, light and recyclable, disposable
  • Sulfur dioxide SO2 in 10ppm nitrogen
  • Requires regulator and delivery tubing if not used with a Draeger bump test station
  • Single gas mixtures of reliable, constant quality
Specifica
Gas Type Sulfur Dioxide in 10 ppm Nitrogen
Volume (Metric) Gas 58 L
For Use With (Application) Calibration and Bump Testing, Portable Gas Detection
Includes Requires a regulator and delivery tubing if not used with a Draeger bump test station
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.