Learn More
Socorex™ Calibra Digital 832 Stainless Steel Piston Macropipette
Description
Includes
Certificate Calibration
- Winding-free, instant volume adjustment
- Unsurpassed performance and calibration stability
- Robust, long lasting construction
- Shock, heat, chemicals and UV light resistance
- Reliable user calibration
- Autoclavable at 121°C / 250°F fully assembled
- Each instrument bears its own serial number and passes strict performance control attested by an individual QC certificate
- Three-year warranty
Specifica
Specifica
| Accuracy | <±1.5 to 0.5% |
| Certifications/Compliance | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE directive IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices). |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Number of Channels | 1 |
| Product Line | Calibra |
| Type | Macropipette |
| Volume (Metric) | 0.2 to 2 mL |
| Precision | <0.5 to 0.2% |
| Quantity | 1 Each |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?