Beschreibung
Influenza B Hemagglutinin Monoclonal specifically detects Influenza B Hemagglutinin in Virus samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Influenza B Hemagglutinin |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 10H6C8G4 |
| Conjugate | Biotin |
| Dilution | Western Blot, ELISA |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | B1AG46 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinantInfluenza B Hemagglutinin (ACA33493.1; Met 1-Ala 555). |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?