Learn More
Melford Calcium Phosphate
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
500 g
Description
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- CAS Number: 7789-77-7
- Molecular Formula: CaHPO4 2H2O
- Molecular Weight: 172.1 g/mol
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Calcium Phosphate |
| CAS | 7789-77-7 |
| Quantity | 500 g |
| Molecular Formula | CaHPO4-2H2O |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering